632880
JandaJel™-4-benzyloxybenzyl bromide
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
0.8-1.2 mmol/g loading
Taille des particules
50-100 mesh
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable