Principaux documents
632171
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Synonyme(s) :
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
nitro
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-3-4-7(9(11)14-2)5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves