Principaux documents
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
117-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
Clé InChI
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
  • Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
  • Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
  • Chemoselective reduction reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable