Key Documents
630101
Sigma-Aldrich
2-(Propyl-2,3-13C2)pentanoic-4,5-13C2 acid sodium salt
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(13CH313CH2CH2)2CHCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3][13CH2]CC(C[13CH2][13CH3])C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UJNKEPEOSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup