Principaux documents
62550
Sigma-Aldrich
Lithium iodide hydrate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Formule linéaire :
LiI · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.85 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Forme:
crystals
Qualité
purum p.a.
Essai
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Forme
crystals
Impuretés
≤30% water
2-3 mol water
Pf
73 °C (lit.)
Densité
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable