62420
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Synonyme(s) :
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (gas-volumetric)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Dehydrogenation studied with various catalysts
- Regeneration of methoxysilanes via reduction
- Transition metal electrophilic hydrogen activation via heterolytic cleavage
- Formation of nickel hydrogenation catalysts
- Hydrogen sorption
- Electrodeposition of Al on W-Cu substrates
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges