Documents
617253
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D6H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
282 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
294.8 °F
Point d'éclair (°C)
146 °C