Key Documents
616648
Sigma-Aldrich
5-Methyl-d3-uridine-6-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
2′-Hydroxythymidine-methyl-d3,6-d1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D4H10N2O6
Poids moléculaire :
262.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
183-187 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i1D3,2D
Clé InChI
DWRXFEITVBNRMK-VZFAMDNFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable