Principaux documents
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro Beilstein :
1776360
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
Point d'ébullition
180 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves