Principaux documents
616230
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Analyser la structure des protéines aide à identifier des biomarqueurs de maladie et des cibles de médicament, deux aspects cruciaux pour les traitements thérapeutiques.