Documents
615404
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Trideuteriochloroacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClCD2CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Densité
1.630 g/mL
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
Clé InChI
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup