Principaux documents
613762
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6 diepoxide
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D6O2
Poids moléculaire :
92.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Poids mol.
92.01 by atom % calculation
pb
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
2-4 °C (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clé InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable