Principaux documents
612936
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 5% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 2 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
NMR reference standard
Niveau de qualité
Composition
TMS, 2%
Concentration
5% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
1H sensitivity
Quantité
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Murthy Kasi et al.
Biodegradation, 24(2), 279-293 (2012-08-16)
A comprehensive study on the effects of different carbon sources during the bacterial enrichment on the removal performances of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) compounds when present as a mixture was conducted. Batch BTEX removal kinetic experiments were performed
Lili Zhang et al.
Chemosphere, 90(4), 1340-1347 (2012-09-11)
A new strain Mycobacterium cosmeticum byf-4 able to simultaneously degrade benzene, toluene, ethylbenzene, and o-xylene (BTE(o-)X) compounds has been isolated and identified previously in our laboratory. We further report here the extent of degradation of every BTE(o-)X component, and unravel
Dânia Elisa Christofoletti Mazzeo et al.
Chemosphere, 90(3), 1030-1036 (2012-09-18)
The BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylene) mixture is an environmental pollutant that has a high potential to contaminate water resources, especially groundwater. The bioremediation process by microorganisms has often been used as a tool for removing BTEX from contaminated
Carla G A da Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 81-87 (2012-09-12)
Endcapped stationary phases were prepared after thermal immobilization of poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS) onto zirconized and titanized silica supports. These new stationary phases have lower densities of residual hydroxyl groups, according to infrared spectroscopy and 29Si CP-MAS NMR and as shown by
Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55(9), 1192-1200 (2012-09-01)
The German Working Group on Indoor Guidelines of the Federal Environment Agency and the States' Health Authorities is issuing indoor air guide values to protect public health. No human studies are available for health evaluation of ethylbenzene in indoor air.