609641
Carbon dioxide-17O2
60 atom % 17O
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
60 atom % 17O
Pf
-78 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable