Documents
609218
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-α-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
α-N-Fmoc-L-tryptophan-α-15N1, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tryptophan-α-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H2215NNO4
Poids moléculaire :
427.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pf
182-185 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i28+1
Clé InChI
MGHMWKZOLAAOTD-NCGCNWTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable