Principaux documents
609188
Sigma-Aldrich
D-Phenylglycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(15NH2)CO2H
Poids moléculaire :
152.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Pf
302 °C (dec.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2][C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i9+1
Clé InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-JEUFFZKHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.