Documents
606200
Sigma-Aldrich
Acetylsalicyloyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC8H7ClO3
Poids moléculaire :
199.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
45-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
Clé InChI
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.