Principaux documents
604992
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2, Glycine-13C2, N-t-Boc derivative
About This Item
Formule linéaire :
Boc-NH13CH213CO2H
Poids moléculaire :
177.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
86-89 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1
Clé InChI
VRPJIFMKZZEXLR-MQIHXRCWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable