60352
Pyrophosphoric acid
≥95% H4P2O7 basis
Synonyme(s) :
Diphosphoric acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% H4P2O7 basis
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Traces de cations
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
Clé InChI
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges