Documents
600059
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)313CO13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
55-56 °C (lit.)
Densité
0.781 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[13CH3]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-CVMUNTFWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33.0 °C - closed cup