Documents
598089
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyldicarbonyl(tetrahydrofuran)iron(II) tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13BF4FeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.87
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C2CCOC2
InChI
1S/C5H5.C4H8O.2CO.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2*1-2;2-1(3,4)5;/h1-5H;1-4H2;;;;/q;;;;-1;+1
Clé InChI
UEQAYXWNQGYVGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Preparation of β-keto esters via Lewis acid-catalyzed addition of Et diazoacetate to arylaldehydes
  • Iron mediated nitrenoid transfer
  • Lewis acid catalyzed aziridination, cyclopropanation, and insertion reaction with diazo compounds
  • Diels-Alder reaction of dienes with enones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable