Documents
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H47NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
133-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
Clé InChI
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable