Documents
597171
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
55-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-6(2)14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Clé InChI
FKHTXEIXJGJOCH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable