Principaux documents
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6030 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter