Documents
596183
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
3-Bromo-5-methyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BBrO3/c1-5-3-6(9(11)12)8(13-2)7(10)4-5/h3-4,11-12H,1-2H3
Clé InChI
WHQCYDMSPACJBE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable