Documents
596124
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-trimethylsiloxy-2-butynoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4390 (lit.)
Point d'ébullition
215-216 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C