595829
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
236-239 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable