Documents
595748
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Orange 3 acrylamide)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Température de transition
Tg (DSC) 111 °C (onset)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
377 nm
Description générale
NLO polymer
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable