Documents
59539
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.18
Numéro Beilstein :
1280797
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
Point d'ébullition
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
46-50 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Application
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol can be used:
  • As a key intermediate for the preparation of (6Z)-cis-9S,10R-epoxy-nonadecene, a female sex pheromone of elm spanworm.
  • To prepare a chiral diphosphite ligand by reacting with phosphorochloridite using excess of NEt3. 
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of chiral alkenyl epoxides: the sex pheromone of the elm spanworm Ennomus subsignaria (Hubner)(Lepidoptera: Geometridae)
MaGee DI, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5329-5338 (2011)
Modular chiral diphosphite derived from l-tartaric acid. Applications in metal-catalyzed asymmetric reactions
Rosas-Hern'andez A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 328(1-2), 68-75 (2010)