Principaux documents
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
90-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable