Key Documents
594334
Sigma-Aldrich
Benzenecyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11F6FeP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Pf
268 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
Clé InChI
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Nitroxide-mediated photochemical-living radical polymerization reactions
  • Assembly of complex photonic crystals
  • Preparation of cyclopentadien-iron-biphenyl hexafluorophosphate ([Cp-Fe-biphenyl]+PF6-) for cationic photopolymerization of epoxy systems
Reactant for:
  • LIgand exchange reactions
  • Solid-state synthesis of carbon nanostructures
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable