Documents
594008
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)ethoxydimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C)(C)CCl
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
79.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.11 °C - closed cup