Principaux documents
593842
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4990 (lit.)
pb
180-181 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
CNCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup