Principaux documents
593672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
116.5-120.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable