Principaux documents
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
144-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhyride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable