593311
2-Hydroxy-3-methylpyridine
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
139-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC=CNC1=O
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable