Principaux documents
593087
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H4Cl2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
112-116 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H4Cl2OS/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges