591882
(3R)-(−)-3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)butyraldehyde
98%
883,00 €
About This Item
883,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D -6, c = 1% in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
55.5-59.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
C[C@H](CC=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(7-8-15)12-9-14(2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
OQWWHYBHQFZHLP-SNVBAGLBSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves