Principaux documents
591629
Sigma-Aldrich
Phenol-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
C6H518OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Forme
solid
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup