Principaux documents
591491
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Octadecanoic-2-13C acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1513CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
pb
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable