Principaux documents
590762
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
5-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4F3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 590762, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Pf
154-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
YFSCXLSUZZXNHW-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol may be used to synthesize 5-trifluoromethylpyridine-2-sulfonyl chloride by reacting with chlorine gas in HCl solution.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"Synthesis of [14C]-and [13C6]-labeled tipranavir and its potential hydroxyl metabolite and the glucuronide conjugate"
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(08), 314- 320 (2008)