Key Documents
590568
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)silane
electronic grade, 99.9999%
Synonyme(s) :
Octamethylsilanetetramine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
electronic grade
Pureté
99.9999%
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
Clé InChI
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter