Documents
590118
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-propylacrylate
99%, contains 150 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Contient
150 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.4234 (lit.)
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(/CCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
MXUMJFMINXROCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.1 °C - closed cup