589918
Methyl formate-12C
99.9 atom % 12C, 13C depleted
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
Qualité
13C depleted
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
-100 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[H][12C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+0
Clé InChI
TZIHFWKZFHZASV-ULIRUUBJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup