Key Documents
589462
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-1-13C potassium salt
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC2H4KO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.13
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].O[13C](=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i3+1;
Clé InChI
SOSDSEAIODNVPX-FJUFCODESA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable