Key Documents
58925
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolol
Synonyme(s) :
(1S,11S)-3,3,7-Trimethyltricyclo[5.3.1.02.8]undecane-11-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Numéro Beilstein :
3195912
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D −58±1°, c = 1% in petroleum ether
Pf
113-114 °C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@@]3(C)[C@H]2CO
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable