Principaux documents
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CD2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
4 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
Clé InChI
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable