Documents
588245
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
4,4′-Oxydianiline-15N2
About This Item
Formule linéaire :
O(C6H415NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Point d'ébullition
188-192 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
Clé InChI
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
426.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
219 °C - closed cup