Documents
587796
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-3,3,4,4-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,6-Hexane-3,3,4,4-d4-diamine, Hexamethylene-3,3,4,4-d4-diamine
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)2(CD2)2(CH2)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCN)C([2H])([2H])CCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup