Key Documents
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O4PPr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Chaîne SMILES 
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
Clé InChI
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable